Kurze Adapter für Schliffkegel
Lieferant: witeg Labortechnik
0.540.006 0.540.005 0.540.001 0.540.007 0.540.008 0.540.002 0.540.004 0.540.003
WITG0.540.006EA 39.8 EUR
WITG0.540.006 WITG0.540.005 WITG0.540.001 WITG0.540.007 WITG0.540.008 WITG0.540.002 WITG0.540.004 WITG0.540.003
Kurze Adapter für Schliffkegel
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Kurze Adapter, Buchse auf Kegel.