Kapillarsäulen, Elite-1301 für Autosystem
Lieferant: PerkinElmer
N9316210 N9316214 N9316215 N9316217 N9316219 N9316221 N9316223 N9316227
PERCN9316210EA 545 EUR
PERCN9316210 PERCN9316214 PERCN9316215 PERCN9316217 PERCN9316219 PERCN9316221 PERCN9316223 PERCN9316227
Kapillarsäulen, Elite-1301 für Autosystem
Chromatographiesäulen
Kapillarsäulen der Serie Elite-1301 (6% Cyanopropylphenyl)-Methylpolysiloxan sind Quarzglas-Kapillarsäulen, die sich ideal für die Analyse von unpolaren bis polaren Verbindungen und sauren bis basischen Spezies eignen.