Stickstoff-Empfänger (Schlenk-Kolben), mit PTFE-Nadelventilhahn
Lieferant: Lenz
LENZ03360870EA 111.33 EUR
LENZ03360870 LENZ03360828 LENZ03360849 LENZ03360837 LENZ03360628 LENZ03360858 LENZ03360622
Stickstoff-Empfänger (Schlenk-Kolben), mit PTFE-Nadelventilhahn
Kolben Stickstoffkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mit Kegelschliff, PTFE-Nadelventilhahn und Beschriftungsschild.