Sicherheitstrichter
Lieferant: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
TR1 TK51 TK61 TR2 T2 T182 TS TR3 TR2V TK71-180 TK71 TK61-180 TK51-180 TK50-180 TK50 T180
119-2410EA 65 EUR
119-2410 119-0132 119-0133 119-0134 119-0131 119-0155 119-0153 119-0152 119-0151 119-0150 119-0149 119-0148 119-0147 119-0146 119-0145 119-0141
Sicherheitstrichter
Trichter Sicherheitstrichter
Edelstahl, rostfrei.
  • Sicherheitstrichter: am Container verschraubt – bietet Überfüllungsschutz, Flammensicherung, Erdungsanschluss und Verschlussdeckel
  • Abnehmbare Flammensicherung für eine leichte Reinigung
  • Sicherheitstrichter mit Kunststoffkappe: sicheres und bequemes Befüllen von Kunststoffbehältern (z. B. für Abfallprodukte von Lösungsmitteln)
  • Sicherheitstrichter mit Sägegewinde (2 Zoll; S56x4): sicheres und bequemes Befüllen von Combi-Fässern
  • Standardausführung (I): Ø 120 mm; Höhe über Gewinde 140 mm
  • Flachtrichter (II): Ø 180 mm, Höhe über Gewinde 70 mm
  • Einstecktrichter mit Ø 120 mm, ohne Deckel
Trichter für das sichere und bequeme Befüllen von Sicherheits- und anderen Behältern (z. B. Kunststoffkanister).