Brutschränke mit Doppelluftwechsel, Heratherm® Advanced Protocol Security
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
51028541 51028542 51028136 51028543 51028138 51028137
390-0479EA 3570 EUR
390-0479 390-0480 390-0473 390-0481 390-0475 390-0474
Brutschränke mit Doppelluftwechsel, Heratherm® Advanced Protocol Security
Brutschränke Standard-Brutschränke
Heratherm® Advanced Protocol Security Inkubatoren mit verstellbarer forcierter Konvektion ermöglichen dem Nutzer eine Einstellung der Lüfterdrehzahl von 0 bis 100%. Die Luftgeschwindigkeit kann je nach Anwendung angepasst werden. Diese Einheiten werden für zahlreiche anspruchsvolle Laboranwendungen empfohlen, sowie für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen und pharmazeutische Stabilitätsprüfungen. Die Inkubatoren besitzen einen glatten, einfach zu reinigenden Innenraum aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken. Sie verfügen außerdem über eine innere Glastür, wodurch Proben ohne Beeinflussung der Temperaturkonstanz beobachtet werden können, und eine abschließbare Inkubatortür für beschränkten Zugriff. Die Einheiten können aus Platzgründen aufeinander gestapelt werden; Werkzeuge oder Stapelvorrichtungen sind nicht erforderlich.
  • Dekontaminations-Verfahren reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen; Dekontamination bei 140 °C ist zertifiziert durch ein akkreditiertes mikrobiologisches Institut (IBFE)
  • Intuitive Benutzeroberfläche mit großer Vakuumfluoreszenzanzeige für einfache Temperatureinstellung
  • Abschließbare Außentür und Alarm beim versehentlichen Offenlassen der Tür sorgen für eingeschränkten Zugriff und zusätzliche Sicherheit
  • Serienmäßig mit RS232-Schnittstelle und Zugangsöffnung (42 mm) zur Einführung von Sensoren für eine unabhängige Datenüberwachung
Due to decontamination cycle at 140 °C, contaminating microorganisms are reduced to a minimum, which is comparable to sterilisation within a six hour cycle. No need for separate autoclaving of interior fittings. Sample safety is enhanced with automatic over- and under-temperature alarm to protect samples and incubator. The advanced digital timer can turn the unit off at a specific time - can be used to interrupt cell growth at a specified time: Choose from real time or hour settings. Unit is switched on and off at specified time - no wasted energy when unit is not in use. Units have a connection for optional sample sensor which measures exact sample temperature and this is shown separately on display.
Lieferumfang: Zwei gelochte Edelstahl-Einschübe sind im Lieferumfang enthalten. Umfangreiche Optionen und Zubehör sind erhältlich. Ab Werk eingepasste Optionen beinhalten linken Türanschlag und zusätzliche Zugangsöffnungen. Weitere Details erhalten Sie auf Anfrage.
Bitte beachten *Hinweis: Mit ausgeschaltetem Ventilator ist die räumliche Abweichung etwas größer - dieser Modus verringert das Austrocknen der Proben.