Methylenblau 10 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchlorid, N,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid, Methylthioniniumchlorid
6129.1000EA 81.5 EUR
6129.1000 6129.9010
Methylenblau 10 g/l in wässriger Lösung
Methylenblau
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identification Passes test
Control weight QC checked