PIG® universelle Rollmatten
Lieferant: NEW PIG
MAT230 MAT411 MAT283 MAT220 MAT202-01 MAT137 MAT140 MAT153 MAT225 MAT226 MAT245 MAT246 MAT263 MAT185
121-0522EA 234.5 EUR
121-0522 121-0533 121-0098 121-0090 121-0086 121-0080 121-0082 121-0083 121-0091 121-0092 121-0095 121-0096 121-0097 121-0085
PIG® universelle Rollmatten
Absorptionsmaterial
Acht Schichten aus 100 % thermisch gebundenem PP machen PIG-Matten außerordentlich stark; reißt und franst nicht bei Sättigung.
  • Spezielles Noppenmuster transportiert die Flüssigkeit schneller durch die Matte und beschleunigt und vereinfacht so die Reinigung
  • Hohe Saugfähigkeit, Ausführung mit feinen Fasern vermeidet Rückstände von Flüssigkeiten und Fasern
  • Absorbiert und speichert Öle, Kühlflüssigkeiten, Lösungsmittel und Wasser
  • Dunkelgraue Farbe kaschiert Schmutz, wodurch die Matte länger verwendet wird
  • Schwer entflammbares Material brennt nicht sofort wie Zellulosematten; schmilzt bei starker Hitzeeinwirkung während der Anwendung
  • Können nach Gebrauch zum Mischen von Kraftstoffen ausgewrungen oder zur Reduzierung von Abfall verbrannt werden
Die Rollen eignen sich ideal zum Abdecken von großen Bereichen und dem Aufsaugen von Leckagen und Versprühungen. Leicht abreißbare Perforationen ermöglichen ein sparsame Verwendung und halten so Ihre Ausgaben unter Kontrolle. Leichte, mittelschwere und schwere Ausführung abhängig von der Menge der zu absorbierenden Flüssigkeit. Die leichte Ausführung ist ideal für kleine Aufgaben und Reinigungen. 25% oder mehr recycelte Materialien.