Konische Dichtungen für Saugflaschen
Lieferant: DWK Life Sciences
292020001 292022705 292022302 292023204 292023607 292023907 292024303 292021203 292021709
511-0018EA 53.7 EUR
511-0018 511-0027 511-0026 511-0028 511-0029 SCOT292023907 SCOT292024303 511-0019 511-0025
Konische Dichtungen für Saugflaschen
Halterungen und Träger Stützmanschetten
EPDM Kautschuk.
Konische Dichtungen zum Platzieren zwischen Filtertrichter und Filterkolben.