Pulverprobenehmer
Lieferant: Sampling Systems
1035A-1000 1035T-150 1035E-1000 1035T-200 1035P-150 1035A-1500
SAMP1035A-1000EA 605 EUR
SAMP1035A-1000 SAMP1035T-150 SAMP1035E-1000 SAMP1035T-200 SAMP1035P-150 SAMP1035A-1500
Pulverprobenehmer
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der Pulverprobenehmer ist speziell für große Volumina in großen Tiefen konzipiert.
  • Einstellbare Länge und Design mit glänzender Oberfläche
  • Extrem starke und robuste Verlängerungsstangen
Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate.