Quadratische HDPE-Flaschen
Lieferant: Sampling Systems
8165A-250 8165A-1000 8165A-500
SAMP8165A-250EA 10.7 EUR
SAMP8165A-250 SAMP8165A-1000 SAMP8165A-500
Quadratische HDPE-Flaschen
Flaschen Kunststoffflaschen
Quadratische HDPE-Flaschen zur Verwendung mit einer Reihe von Flüssigkeiten und Pulvern.
  • Verschiedene Größen verfügbar
  • Gerippte Seiten für einfache Handhabung
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnelle Lieferung
Diese Reihe von HDPE-Behältern eignet sich perfekt für die Verwendung mit einer Reihe von Pulvern und Flüssigkeiten. Sie haben eine praktische, platzsparende quadratische Form und verfügen über Seitenrippen für eine einfache Handhabung bei Nässe.