Adapter, Expansion, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286542507 286542704 286548004 286548107 286548201 286535906
SCOT286542507EA 202 EUR
SCOT286542507 SCOT286542704 SCOT286548004 SCOT286548107 SCOT286548201 SCOT286535906
Adapter, Expansion, DURAN®
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
DURAN®, Borosilikatglas 3,3 klar.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Expansionsadapter von kleinem Kegel auf große Buchse.