DURAN® Verdampfer-Rohkolben
Lieferant: DWK Life Sciences
210282471 210282406 210283608 210284407 210285403 210286305
SCOT210282471EA 0 EUR
SCOT210282471 SCOT210282406 SCOT210283608 SCOT210284407 SCOT210285403 SCOT210286305
DURAN® Verdampfer-Rohkolben
Kolben Rotationsverdampferkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für Glasmanipulatoren ohne Schliffverbindung.