Natriummethanolat 30% in Methanol zur Synthese
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
20433.3700 20433.4700
KRAF20433.3700EA 60.4 EUR
KRAF20433.3700 KRAF20433.4700
Natriummethanolat 30% in Methanol zur Synthese
Natriummethanolat
Formel: CH₃NaO
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00012179
CAS-Nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3,III