Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Nano-Pulver APS 20-40 nm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45509.06 45509.14
45509.06EA 240 EUR
45509.06 45509.14
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Nano-Pulver APS 20-40 nm
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Molecular Formula: Ag Physical Form: No Oxide layer Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Molecular Weight: 107.87 g/mol
Siedepunkt: 2212
Schmelzpunkt: 962
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 232-033-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08647