Zinkchlorid, wasserfrei, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Chlorzink, Zinkdichlorid, Zink(II)chlorid
N882-100GEA 143 EUR
N882-100G N882-500G
Zinkchlorid, wasserfrei, Reagenzqualität
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Molecular Weight: 136.3 g/mol
Siedepunkt: 732
Schmelzpunkt: 283
Dichte: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium (NH4) < 0,5%
Nitrat (NO₃) < 0,003 %
Sulfat (SO₄) < 0,05 %
Zinkchlorid (ZnCl₂) > 98 %
Zinc Oxide (ZnO) 0,6 - 0,7 %