β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD))
Lieferant: Serva
Synonyme:
NAD+, Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidiert, Nadid, Nicotinsäureamid-Adenin-Dinucleotid, β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid
30311.02
30311.03
30311.04
SERA30311.02EA
54
EUR
SERA30311.02
SERA30311.03
SERA30311.04
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD))
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)
Formel:
C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂ Molecular Weight: 663.43 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00036253 CAS-Nummer: 53-84-9 EINECS: 200-184-4 Merck Index: 13,06370 |