tert-Butylchlordimethylsilan
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butyl-chlordimethylsilan, Chlor-tert-butyldimethylsilan, tert-Butyldimethylchlorsilan, tert-Butyl(dimethyl)silylchlorid
OT-0329-25G
OT-0329-100G
OT-0329-1KG
COBBOT-0329-25GEA
86.4
EUR
COBBOT-0329-25G
COBBOT-0329-100G
COBBOT-0329-1KG
tert-Butylchlordimethylsilan
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel:
C₆H₁₅ClSi Molecular Weight: 150.72 g/mol Siedepunkt: 125 Schmelzpunkt: 87…90 °C Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 22 |
MDL:
MFCD00000501 CAS-Nummer: 18162-48-6 EINECS: 242-042-4 |