Ammoniumchlorid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Salmiak
13584.2000 13584.3000 13584.5300
KRAF13584.2000EA 67.6 EUR
KRAF13584.2000 KRAF13584.3000 KRAF13584.5300
Ammoniumchlorid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Ammoniumchlorid
Formel: NH₄Cl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011420
CAS-Nummer: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM