Ammoniumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Salmiak

15927.2000 15927.3000 15927.5300
KRAF15927.2000EA 0 EUR
KRAF15927.2000 KRAF15927.3000 KRAF15927.5300
Ammoniumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Ammoniumchlorid
Formel: NH₄Cl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011420
CAS-Nummer: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR