ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
Lieferant: Serva
Synonyme: Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, NADP-Na2, ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, Nadidphosphat Dinatriumsalz, NADP Dinatriumsalz
30315.02 30315.03 30315.04 30315.05
SERA30315.02EA 63.4 EUR
SERA30315.02 SERA30315.03 SERA30315.04 SERA30315.05
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Molecular Weight: 787,37 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00065390
CAS-Nummer: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8