β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂)
Lieferant: Serva
Synonyme:
Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduziert
30312.01
30312.02
30312.03
SERA30312.01EA
0
EUR
SERA30312.01
SERA30312.02
SERA30312.03
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂)
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)
Formel:
C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂ |
MDL:
MFCD00036200 CAS-Nummer: 606-68-8 EINECS: 210-123-3 |