Echtgrün FCF

Lieferant: Serva
Achtung

Synonyme: Dihydrogen(ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobenzyl)ammonium Dinatriumsalz, Fast Green FCF

21295.01 21295.02
SERA21295.01EA 0 EUR
SERA21295.01 SERA21295.02
Echtgrün FCF
Echtgrün FCF
Formel: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Molecular Weight: 808.86 g/mol
Schmelzpunkt: 290
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013053
CAS-Nummer: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 13,03970

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR