ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
Lieferant: Serva
Synonyme: Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz (reduzierte Form)
30316.01 30316.02
SERA30316.01EA 0 EUR
SERA30316.01 SERA30316.02
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃
Molecular Weight: 833.35 g/mol
MDL: MFCD00036263
CAS-Nummer: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable