CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
C6070-100G C6070-1KG C6070-250G C6070-25G
SIALC6070-100GEA 170 EUR
SIALC6070-100G SIALC6070-1KG SIALC6070-250G SIALC6070-25G
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Molecular Weight: 221,32 g/mol
Schmelzpunkt: 324 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003837
CAS-Nummer: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773