Acetylchlorid 1 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäurechlorid
708496-100ML 708496-500ML
SIAL708496-100MLEA 89.3 EUR
SIAL708496-100ML SIAL708496-500ML
Acetylchlorid 1 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Acetylchlorid
Formel: C₂H₃ClO
Molecular Weight: 78.5 g/mol
Siedepunkt: 50,9
Schmelzpunkt: -112
Flammpunkt: 5
MDL: MFCD00000719
CAS-Nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00087