4-Brom-6-chlor-o-kresol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
SB01216DA
SB01216EA
SB01216EE
MAYBSB01216DAEA
0
EUR
MAYBSB01216DA
MAYBSB01216EA
MAYBSB01216EE
4-Brom-6-chlor-o-kresol
4-Brom-6-chlor-o-kresol
Formel:
C₇H₆BrClO Molecular Weight: 221,4800 g/mol |
MDL:
MFCD00002167 CAS-Nummer: 7530-27-0 EINECS: 231-394-4 |