2-Propyl-1-heptanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Propylheptan-1-ol, 2-n-Propyl-1-heptanol
H50340.03 H50340.06
H50340.03EA 217 EUR
H50340.03 H50340.06
2-Propyl-1-heptanol ≥98%
2-Propyl-1-heptanol
Purity: 98% CAS No.: 10042-59-8 Molecular Formula: C10H22O Formula Weight: 158.28 MDL No.: MFCD00046768
Formel: C₁₀H₂₂O
Molecular Weight: 158.28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046768
CAS-Nummer: 10042-59-8
EINECS: 233-126-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable