Octadecylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS12240.10
SILS12240.25
SILS12240.100
SILNSILS12240.10EA
0
EUR
SILNSILS12240.10
SILNSILS12240.25
SILNSILS12240.100
Octadecylsilan
Octadecylsilane
Formel:
C₁₈H₄₀Si Molecular Weight: 284.60 g/mol |
MDL:
MFCD00039874 CAS-Nummer: 18623-11-5 EINECS: 242-453-9 |