Didecyldimethylammoniumbromid ≥80%, wässriges Gel
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B24832.22 B24832.36
B24832.22EA 46.6 EUR
B24832.22 B24832.36
Didecyldimethylammoniumbromid ≥80%, wässriges Gel
Didecyldimethylammonium bromide
CAS No.: 2390-68-3 Molecular Formula: C22H48BrN Formula Weight: 406.54 Refractive Index: 1.4570 MDL No.: MFCD00012194
Formel: C₂₂H₄₈BrN
Molecular Weight: 406,54 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012194
CAS-Nummer: 2390-68-3
EINECS: 219-234-1