Didodecyldimethylammoniumbromid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
407121000 407120250
ACRO407121000EA 415 EUR
ACRO407121000 ACRO407120250
Didodecyldimethylammoniumbromid 99%
Didodecyldimethylammonium bromide
Formel: C₂₆H₅₆BrN
Molecular Weight: 462,65 g/mol
Schmelzpunkt: 161…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041969
CAS-Nummer: 3282-73-3
EINECS: 221-923-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %