2,4,6-Tribrom-3-nitrophenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1425-5G
AN-1425-1G
COBBAN-1425-5GEA
149
EUR
COBBAN-1425-5G
COBBAN-1425-1G
2,4,6-Tribrom-3-nitrophenol
2,4,6-Tribrom-3-nitrophenol
Formel:
C₆H₂Br₃NO₃ |
MDL:
MFCD12025953 CAS-Nummer: 69076-62-6 |