1-Brom-4-(ethylthio)benzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L13718.22
L13718.06
L13718.14
L13718.22EA
237
EUR
L13718.22
L13718.06
L13718.14
1-Brom-4-(ethylthio)benzol ≥97%
1-Bromo-4-(ethylthio)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 30506-30-0
Molecular Formula: C8H9BrS
Formula Weight: 217.13
Refractive Index: 1.6069
Boiling Point: 109-111°/2mm
MDL No.: MFCD01318109
Formel:
C₈H₉BrS Molecular Weight: 217.13 g/mol Siedepunkt: 109…111 °C (2 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318109 CAS-Nummer: 30506-30-0 |