Didecyldimethylammoniumchlorid 50% in 2-Propanol 40% (v/v)/ Wasser 60% (v/v) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride, DDAC 80
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14364.0100 8.14364.1000
8.14364.0100EA 33.3 EUR
8.14364.0100 8.14364.1000
Didecyldimethylammoniumchlorid 50% in 2-Propanol 40% (v/v)/ Wasser 60% (v/v) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Didecyldimethylammonium chloride
Formel: C₂₂H₄₈ClN
Molecular Weight: 362,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066262
CAS-Nummer: 7173-51-5
EINECS: 230-525-2
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Flash Point 29 °C
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 - 8.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)