Cetrimoniumchlorid 50% in 2-Propanol 60% (v/v)/ Wasser 40% (v/v) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14087.0100 8.14087.1000
8.14087.0100EA 28.8 EUR
8.14087.0100 8.14087.1000
Cetrimoniumchlorid 50% in 2-Propanol 60% (v/v)/ Wasser 40% (v/v) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cetrimoniumchlorid
Formel: C₁₉H₄₂ClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011773
CAS-Nummer: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 80 - 90 °C
Flash Point 15 °C
Refractive Index 1.3778 (20 °C, 589 nm)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Cetyltrimethylammonium chloride solution, Trimethylhexadecylammonium chloride