Trihexyl(tetradecyl)phosphoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
89744-5G-F
89744-50G-F
SIAL89744-5G-FEA
48.2
EUR
SIAL89744-5G-F
SIAL89744-50G-F
Trihexyl(tetradecyl)phosphoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Trihexyl(tetradecyl)phosphoniumchlorid
Formel:
C₃₂H₆₈ClP Molecular Weight: 519,31 g/mol |
MDL:
MFCD04112746 CAS-Nummer: 258864-54-9 |