1-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
TL00820.1 TL00820.10
MAYBTL00820.1EA 0 EUR
MAYBTL00820.1 MAYBTL00820.10
1-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzol
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molecular Weight: 196.55 g/mol
MDL: MFCD00276971
CAS-Nummer: 772-49-6