1-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
007556-5G 007556-10G
FLUO007556-5GEA 0 EUR
FLUO007556-5G FLUO007556-10G
1-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzol
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molecular Weight: 196.56 g/mol
MDL: MFCD00040953
CAS-Nummer: 461-81-4
EINECS: 207-315-4