(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
B20890.06 B20890.14
B20890.06EA 27.6 EUR
B20890.06 B20890.14
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on ≥98%
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on
Purity: 98+% CAS No.: 3188-00-9 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4290 Odour: Characteristic Boiling Point: 138-139° Beilstein Reference: 1341334 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00010423
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 138…139 °C
Dichte: 1,034
Flammpunkt: 39 °C (102 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010423
CAS-Nummer: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
UN: 1224
ADR: 3,III