(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Methyltetrahydrofuran-3-one
SB01113DA
SB01113EA
SB01113.50
MAYBSB01113DAEA
0
EUR
MAYBSB01113DA
MAYBSB01113EA
MAYBSB01113.50
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol |
MDL:
MFCD00010423 CAS-Nummer: 3188-00-9 EINECS: 221-685-4 UN: 1224 ADR: 3,III |