(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W337307-100G-K W337307-1KG-K W337307-250G-K W337307-5KG-K
SIALW337307-100G-KEA 186 EUR
SIALW337307-100G-K SIALW337307-1KG-K SIALW337307-250G-K SIALW337307-5KG-K
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
MDL: MFCD00010423
CAS-Nummer: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
UN: 1224
ADR: 3,III