L(-)-tert-Leucin (H-Tle-OH) ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic acid, H-Tle-OH
L13707.03
L13707.06
L13707.14
L13707.03EA
62.3
EUR
L13707.03
L13707.06
L13707.14
L(-)-tert-Leucin (H-Tle-OH) ≥99%
L(-)-tert-Leucin (H-Tle-OH)
Purity: 99%
CAS No.: 20859-02-3
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point:
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064218 CAS-Nummer: 20859-02-3 EINECS: 424-750-7 |