Zirkonium(IV)ethanolat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
335450050
335450250
ACRO335450050EA
59.9
EUR
ACRO335450050
ACRO335450250
Zirkonium(IV)ethanolat 99%
Zirkonium(IV)ethanolat
Formel:
C₈H₂₀O₄Zr Siedepunkt: 235 °C (7mbar) Schmelzpunkt: 200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015654 CAS-Nummer: 18267-08-8 UN: 3181 ADR: 4.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥98.5 % |