Zirkonium(IV)ethanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
339121-25G 339121-5G
SIAL339121-25GEA 286 EUR
SIAL339121-25G SIAL339121-5G
Zirkonium(IV)ethanolat, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)ethanolat
Formel: C₈H₂₀O₄Zr
MDL: MFCD00015654
CAS-Nummer: 18267-08-8
UN: 3181
ADR: 4.1,III