Erbium(III)sulfat Octahydrat ≥99,9%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
40092.06
40092.09
40092.18
40092.06EA
53.1
EUR
40092.06
40092.09
40092.18
Erbium(III)sulfat Octahydrat ≥99,9%
Erbium(III)sulfat Octahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 10031-52-4
Molecular Formula: Er2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 766.82 (622.70anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.205
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00149696
Formel:
Er₂O₁₂S₃·8H₂O Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 3,205 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149696 CAS-Nummer: 10031-52-4 EINECS: 236-779-0 |