Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40)
Lieferant: G Bioscienes
Achtung
786-511 786-512
786-511EA 459 EUR
786-511 786-512
Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40)
Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132851
CAS-Nummer: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6