TRITON™ X-45 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
X45-100ML X45-1L
SIALX45-100MLEA 54 EUR
SIALX45-100ML SIALX45-1L
TRITON™ X-45 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Triton® X-45 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128254
CAS-Nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III