2,4′-Bipyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Bipyridine, 2,4'-Bipyridine
H27366.MD
H27366.03
H27366.MDEA
87.7
EUR
H27366.MD
H27366.03
2,4′-Bipyridin ≥97%
2,4'-Bipyridyl
Purity: 97%
CAS No.: 581-47-5
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 281°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006217
Formel:
C₁₀H₈N₂ Molecular Weight: 156.19 g/mol Siedepunkt: 281 °C Schmelzpunkt: 59…63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006217 CAS-Nummer: 581-47-5 EINECS: 209-467-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |