(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), M.W. 86,000, 4000 cP (2% H₂O)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Methocel K100, Hydroxypropyl methyl cellulose
244021000 244022500 244020010
ACRO244021000EA 151 EUR
ACRO244021000 ACRO244022500 ACRO244020010
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), M.W. 86,000, 4000 cP (2% H₂O)
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose)
Formel: C₃H₈O₂·xCH₄O
Dichte: 1.39 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131360
CAS-Nummer: 9004-65-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %