(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), 4,000 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methocel K100, Hydroxypropyl methyl cellulose
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H3785-100G H3785-250G H3785-25G
SIALH3785-100GEA 501 EUR
SIALH3785-100G SIALH3785-250G SIALH3785-25G
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), 4,000 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose)
Formel: C₃H₈O₂·xCH₄O
MDL: MFCD00131360
CAS-Nummer: 9004-65-3