(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), 4,100 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methocel K100, Hydroxypropyl methyl cellulose
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H7509-100G H7509-250G H7509-25G
SIALH7509-100GEA 240 EUR
SIALH7509-100G SIALH7509-250G SIALH7509-25G
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), 4,100 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose)
Formel: C₃H₈O₂·xCH₄O
MDL: MFCD00131360
CAS-Nummer: 9004-65-3